3-Bromofuran-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907958-1G OR907958-250MG
APOSOR907958-1GEA 166 EUR InStock
APOSOR907958-1G APOSOR907958-250MG
3-Bromofuran-2-carboxylic acid 95%
3-Bromofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₃BrO₃
MW: 190,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092761
Numéro CAS: 14903-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité