Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopentanecarboxamide 98%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR907981-1G OR907981-25G OR907981-5G
APOSOR907981-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR907981-1G APOSOR907981-25G APOSOR907981-5G
Cyclopentanecarboxamide 98%
Cyclopentanecarboxamide


Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505594
Numéro CAS: 3217-94-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité