3-Chloro-2-ethylbenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908057-1G OR908057-250MG
APOSOR908057-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR908057-1G APOSOR908057-250MG
3-Chloro-2-ethylbenzoic acid 95%
3-Chloro-2-ethylbenzoic acid
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18410965
Numéro CAS: 67648-15-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité