3-(Oxolan-2-ylmethoxy)propanenitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908150-10G OR908150-1G OR908150-5G
APOSOR908150-10GEA 1010 EUR InStock
APOSOR908150-10G APOSOR908150-1G APOSOR908150-5G
3-(Oxolan-2-ylmethoxy)propanenitrile 96%
3-(Oxolan-2-ylmethoxy)propanenitrile
Formule: C₈H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466610
Numéro CAS: 5338-10-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité