Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908186-1G OR908186-5G
APOSOR908186-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR908186-1G APOSOR908186-5G
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092814
Numéro CAS: 24781-23-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité