Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908187-1G OR908187-5G
APOSOR908187-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR908187-1G APOSOR908187-5G
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate
Formule: C₇H₁₁NO₄
MW: 173,167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11189498
Numéro CAS: 75125-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité