3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzoic acid
OR908194-1G OR908194-5G
APOSOR908194-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR908194-1G APOSOR908194-5G
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016535
Numéro CAS: 66737-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité