tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR908338-1G OR908338-5G
APOSOR908338-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR908338-1G APOSOR908338-5G
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate
Formule: C₉H₂₀N₂O₂
MW: 188.267 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08729296
Numéro CAS: 196200-04-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité