(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908405-100MG OR908405-1G OR908405-250MG
APOSOR908405-100MGEA 94.4 EUR InStock
APOSOR908405-100MG APOSOR908405-1G APOSOR908405-250MG
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid ≥98%
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₂
MW: 162,982 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18255555
Numéro CAS: 1253055-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité