N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908903-1G OR908903-5G
APOSOR908903-1GEA 147 EUR InStock
APOSOR908903-1G APOSOR908903-5G
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide 98%
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053828
Numéro CAS: 98446-55-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité