(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909195-1G OR909195-5G
APOSOR909195-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR909195-1G APOSOR909195-5G
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid 98%
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756435
Numéro CAS: 766-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité