7-Chloro-benzofuran 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Chlorobenzofuran
OR909406-1G OR909406-5G
APOSOR909406-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR909406-1G APOSOR909406-5G
7-Chloro-benzofuran 97%
7-Chloro-benzofuran
Formule: C₈H₅ClO
MW: 152,578 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18207570
Numéro CAS: 24410-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité