2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909509-10G OR909509-1G OR909509-5G
APOSOR909509-10GEA 757 EUR InStock
APOSOR909509-10G APOSOR909509-1G APOSOR909509-5G
2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Formule: C₇H₁₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22375035
Numéro CAS: 57054-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité