4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909556-1G OR909556-25G OR909556-5G
APOSOR909556-1GEA 147 EUR InStock
APOSOR909556-1G APOSOR909556-25G APOSOR909556-5G
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07345520
Numéro CAS: 167833-93-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité