2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909617-1G OR909617-5G
APOSOR909617-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR909617-1G APOSOR909617-5G
2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile 98%
2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036616
Numéro CAS: 136764-92-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité