1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909708-1G OR909708-5G
APOSOR909708-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR909708-1G APOSOR909708-5G
1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride 98%
1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO·ClH
MW: 163,645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12022655
Numéro CAS: 89895-05-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité