Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-(2-Pyridyl)propanoate
OR909728-1G OR909728-5G
APOSOR909728-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR909728-1G APOSOR909728-5G
Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate 97%
Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04004149
Numéro CAS: 2739-74-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité