6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR909801-1G OR909801-5G
APOSOR909801-1GEA 114 EUR InStock
APOSOR909801-1G APOSOR909801-5G
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrN₂·ClH
MW: 237,525 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198831
Numéro CAS: 724770-74-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité