6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR909809-100G OR909809-25G OR909809-5G
APOSOR909809-100GEA 905 EUR InStock
APOSOR909809-100G APOSOR909809-25G APOSOR909809-5G
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁BrN₂·ClH
MW: 251,551 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756445
Numéro CAS: 1150271-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité