6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910028-1G
APOSOR910028-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR910028-1G
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18633056
Numéro CAS: 1264193-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité