7-Bromo-1-methylbenzodiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR910284-10G OR910284-1G OR910284-5G
APOSOR910284-10GEA 909 EUR InStock
APOSOR910284-10G APOSOR910284-1G APOSOR910284-5G
7-Bromo-1-methylbenzodiazole 98%
7-Bromo-1-methylbenzodiazole
Formule: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135915
Numéro CAS: 1233542-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité