N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910356-100MG OR910356-1G OR910356-250MG
APOSOR910356-100MGEA 161 EUR InStock
APOSOR910356-100MG APOSOR910356-1G APOSOR910356-250MG
N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide 98%
N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide
Formule: C₇H₉NOS
MW: 155,217 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11726152
Numéro CAS: 56776-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité