Ethyl 1-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR910459-10G OR910459-1G OR910459-5G
APOSOR910459-10GEA 433 EUR InStock
APOSOR910459-10G APOSOR910459-1G APOSOR910459-5G
Ethyl 1-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methylpyrazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967314
Numéro CAS: 88529-79-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité