3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910510-1G OR910510-250MG
APOSOR910510-1GEA 516 EUR InStock
APOSOR910510-1G APOSOR910510-250MG
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656877
Numéro CAS: 887576-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité