4-Bromoindoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910522-1G OR910522-5G
APOSOR910522-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR910522-1G APOSOR910522-5G
4-Bromoindoline 97%
4-Bromoindoline
Formule: C₈H₈BrN
MW: 198,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371633
Numéro CAS: 86626-38-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité