Methyl indoline-7-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910525-1G OR910525-250MG
APOSOR910525-1GEA 230 EUR InStock
APOSOR910525-1G APOSOR910525-250MG
Methyl indoline-7-carboxylate 98%
Methyl indoline-7-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954772
Numéro CAS: 112106-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité