7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromoindoline
OR910527-1G OR910527-250MG
APOSOR910527-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR910527-1G APOSOR910527-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole
Formule: C₈H₈BrN
MW: 198,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09731059
Numéro CAS: 62813-85-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité