1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-5-carbonitrile
OR910546-1G OR910546-5G
APOSOR910546-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR910546-1G APOSOR910546-5G
1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile
Formule: C₇H₄N₄
MW: 144,133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669484
Numéro CAS: 24611-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité