1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910553-1G OR910553-25G OR910553-5G
APOSOR910553-1GEA 147 EUR InStock
APOSOR910553-1G APOSOR910553-25G APOSOR910553-5G
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formule: C₁₀H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027483
Numéro CAS: 80073-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité