1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910554-10G OR910554-1G OR910554-5G
APOSOR910554-10GEA 502 EUR InStock
APOSOR910554-10G APOSOR910554-1G APOSOR910554-5G
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formule: C₈H₆N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11054186
Numéro CAS: 1065100-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité