1-Ethyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910555-1G OR910555-25G OR910555-5G
APOSOR910555-1GEA 147 EUR InStock
APOSOR910555-1G APOSOR910555-25G APOSOR910555-5G
1-Ethyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Ethyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085879
Numéro CAS: 62306-08-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité