1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910623-1G OR910623-5G
APOSOR910623-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR910623-1G APOSOR910623-5G
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid 95%
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01812492
Numéro CAS: 4144-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité