3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910730-5G
APOSOR910730-5GEA 128 EUR InStock
APOSOR910730-5G
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463876
Numéro CAS: 33224-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité