N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911077-1G OR911077-5G
APOSOR911077-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR911077-1G APOSOR911077-5G
N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine
Formule: C₉H₁₃N₃O₂
MW: 195,218 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11118020
Numéro CAS: 26820-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité