1-Cyclohexyl-4-nitropyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911093-1G OR911093-5G
APOSOR911093-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR911093-1G APOSOR911093-5G
1-Cyclohexyl-4-nitropyrazole 97%
1-Cyclohexyl-4-nitropyrazole
Formule: C₉H₁₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24448797
Numéro CAS: 97421-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité