N-Isopropylthiophene-3-carboxamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911186-1G OR911186-5G
APOSOR911186-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR911186-1G APOSOR911186-5G
N-Isopropylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Isopropylthiophene-3-carboxamide
Formule: C₈H₁₁NOS
MW: 169,244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10672923
Numéro CAS: 531549-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité