1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911199-1G OR911199-5G
APOSOR911199-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR911199-1G APOSOR911199-5G
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine 96%
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine
Formule: C₉H₁₁NOS
MW: 181,255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11742078
Numéro CAS: 78909-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité