2,3-Dimethoxy-5-methylhydroquinone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dimethoxy-5-methylbenzene-1,4-diol
OR911920-1G
APOSOR911920-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR911920-1G
2,3-Dimethoxy-5-methylhydroquinone 98%
2,3-Dimethoxy-5-methylhydroquinone
Formule: C₉H₁₂O₄
MW: 184,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017161
Numéro CAS: 3066-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité