N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912024-5G
APOSOR912024-5GEA 149 EUR InStock
APOSOR912024-5G
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine 97%
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07310991
Numéro CAS: 70894-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité