2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912090-5G
APOSOR912090-5GEA 48 EUR InStock
APOSOR912090-5G
2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid 97%
2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid
Formule: C₉H₉ClO₃
MW: 200,619 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002647
Numéro CAS: 3307-39-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité