3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912376-1G OR912376-5G
APOSOR912376-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR912376-1G APOSOR912376-5G
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid 95%
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137851
Numéro CAS: 101366-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité