T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912679-1G OR912679-250MG
APOSOR912679-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR912679-1G APOSOR912679-250MG
T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
T-Butyl 3-chloropropanoate
Formule: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569942
Numéro CAS: 55710-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité