(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912710-1G OR912710-250MG
APOSOR912710-1GEA 437 EUR InStock
APOSOR912710-1G APOSOR912710-250MG
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one 95%
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one
Formule: C₈H₁₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861209
Numéro CAS: 206434-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité