2,3-Dihydroindol-5-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Indolin-5-ol
OR912750-1G OR912750-250MG
APOSOR912750-1GEA 155 EUR InStock
APOSOR912750-1G APOSOR912750-250MG
2,3-Dihydroindol-5-ol 95%
2,3-Dihydroindol-5-ol
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181134
Numéro CAS: 172078-33-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité