4-Nitro-1-methylbenzimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912753-100MG OR912753-1G OR912753-250MG
APOSOR912753-100MGEA 190 EUR InStock
APOSOR912753-100MG APOSOR912753-1G APOSOR912753-250MG
4-Nitro-1-methylbenzimidazole 95%
4-Nitro-1-methylbenzimidazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181146
Numéro CAS: 31493-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité