4-(Propylamino)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912846-10G OR912846-1G OR912846-5G
APOSOR912846-10GEA 502 EUR InStock
APOSOR912846-10G APOSOR912846-1G APOSOR912846-5G
4-(Propylamino)benzonitrile 98%
4-(Propylamino)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11135495
Numéro CAS: 4714-64-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité