3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9129-1G OR9129-250MG
APOSOR9129-1GEA 1260 EUR InStock
APOSOR9129-1G APOSOR9129-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀N₄
Point d'ébullition: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271898
Numéro CAS: 741717-66-8
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité