6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR912929-1G OR912929-250MG
APOSOR912929-1GEA 223 EUR InStock
APOSOR912929-1G APOSOR912929-250MG
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,171 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03840714
Numéro CAS: 518990-36-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité