7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR913077-1G OR913077-250MG
APOSOR913077-1GEA 495 EUR InStock
APOSOR913077-1G APOSOR913077-250MG
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05663994
Numéro CAS: 133841-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité