7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913079-1G OR913079-250MG
APOSOR913079-1GEA 217 EUR InStock
APOSOR913079-1G APOSOR913079-250MG
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664009
Numéro CAS: 128717-77-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité